Orders LinkContactUsLinkComponent
Celite® 545, filterstöd, GPR RECTAPUR®
Celite® 545, filterstöd, GPR RECTAPUR®
HDPE bucket, 5 kg
Katalog # 22557.360
Irriterande
Leverantör:   VWR Chemicals
Celite® 545, filterstöd, GPR RECTAPUR®
Katalog # 22557.360
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  68855-54-9
Celite® 545, filterstöd, GPR RECTAPUR®
Celite® 545, filterstöd, GPR RECTAPUR®
HDPE bucket, 5 kg
CAS-nummer:  68855-54-9
Price
3 250,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Diatomaceous silica for filtration.
Celite® is used as a filtering aid or as adsorbent in column chromatography.
Synonymer:  DE, Diatomaceous earth, flux-calcined
  • CAS-nummer:68855-54-9
  • Formel:SiO₂
  • MDL-nummer:MFCD00132803
  • Molecular Weight:60.08 g/mol
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Identification:
    Passes test
  • pH (25°C; 10%):
    ≥ 8,5
  • Loss on ignition (600 °C):
    ≤ 0.6%
  • Particle size (< 0.1 mm):
    ≥ 60%
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    HDPE bucket
  • Förp.:
    5 kg
Specifikationer