Orders LinkContactUsLinkComponent
Rackla
Rackla
195 mm, 40 mm
Katalog # 231-0652
Leverantör:   RSG
Rackla
Katalog # 231-0652
Leverantör:  RSG
Rackla
Rackla
195 mm, 40 mm
Price
445,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 Items
Product Details & Documents
Rostfritt 18/10-stål, antimagnetiskt.
  • För bakteriologiskt arbete.
  • Kan även användas som omrörare
  • För jämn utspridning eller bättre fördelning av material
Specifikationer
  • Längd:
    195 mm
  • Bladbredd:
    40 mm