Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan achromat (N-plan) oil phase Ph3; 1,25 NA, 100×, 0,15 mm
Katalog # ECHLJMAG1009
Leverantör:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Katalog # ECHLJMAG1009
Leverantör:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan achromat (N-plan) oil phase Ph3; 1,25 NA, 100×, 0,15 mm
Price
16 625,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
  • Förstoring:
    100×
  • Beskrivning:
    Plan achromat (N-plan) oil phase Ph3; 1,25 NA
  • Seq:
    28
  • Arbetsavstånd:
    0,15 mm