Orders LinkContactUsLinkComponent
CloneMatrix
CloneMatrix
CloneMatrix (1×40 ml), 1 Bottle
Katalog # MLDVK8510
Leverantör:   Molecular Devices
CloneMatrix
Katalog # MLDVK8510
Leverantör:  Molecular Devices
CAS-nummer:  
CloneMatrix
CloneMatrix (1×40 ml), 1 Bottle
CAS-nummer:  
Price
2 900,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Flaska
Produktdetaljer och dokument
CloneMatrix is a 2,5X concentrate that serves as a matrix to produce semi-solid media for hybridoma, myeloma, CHO, HEK, and mESC.
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    1 Bottle
  • Beskrivning:
    CloneMatrix (1×40 ml)
Specifikationer