Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan achromat objective, 10×, 10,6 mm
Katalog # ECHLJMAG0108
Leverantör:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Katalog # ECHLJMAG0108
Leverantör:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan achromat objective, 10×, 10,6 mm
Price
5 975,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Förstoring:
    10×
  • Beskrivning:
    Plan achromat objective
  • Seq:
    10
  • Arbetsavstånd:
    10,6 mm