Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan achromat LWD; 0,4 NA, 20×, 2,8 mm
Katalog # ECHLJMAG0216
Leverantör:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Katalog # ECHLJMAG0216
Leverantör:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan achromat LWD; 0,4 NA, 20×, 2,8 mm
Price
14 200,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
  • Förstoring:
    20×
  • Beskrivning:
    Plan achromat LWD; 0,4 NA
  • Seq:
    16
  • Arbetsavstånd:
    2,8 mm