Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives
Objectives
HI PLAN achromatic objective, 4×/0,10, 18 mm
Katalog # LEIM11506226
Leverantör:   LEICA MICROSYSTEMS
Objectives
Katalog # LEIM11506226
Leverantör:  LEICA MICROSYSTEMS
Objectives
HI PLAN achromatic objective, 4×/0,10, 18 mm
Price
1 125,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Plan achromatic and phase contrast objectives.
Specifikationer
  • Förstoring:
    4×/0,10
  • Beskrivning:
    HI PLAN achromatic objective
  • Arbetsavstånd:
    18 mm