Orders LinkContactUsLinkComponent
LED modules
LED modules
LED module 6 V/3 W 5000 K +/-300 K for BA 210 Elite
Katalog # MOTI1101002405631
Leverantör:   MOTIC
LED modules
Katalog # MOTI1101002405631
Leverantör:  MOTIC
LED modules
LED modules
LED module 6 V/3 W 5000 K +/-300 K for BA 210 Elite
Price
415,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivning:
    LED module 6 V/3 W 5000 K +/-300 K for BA 210 Elite
  • Seq:
    04