Orders LinkContactUsLinkComponent
Svampar, VertiKlean®
Svampar, VertiKlean®
Ljusgul, 130×130 mm, 15 mm, 1 sponge/bag, 120 bags/case
Catalog # 115-3203
Supplier:   CONTEC
Svampar, VertiKlean®
Catalog # 115-3203
Supplier:  CONTEC
Svampar, VertiKlean®
Svampar, VertiKlean®
Ljusgul, 130×130 mm, 15 mm, 1 sponge/bag, 120 bags/case
Price
23 350,00 kr
Log in for availability
1 * 120 Items
Product Details & Documents
VertiKlean Sponge är en laboratoriesvamp för engångsbruk. Den består av torkmaterialet Polynit som laminerades till ett rent esterskum. Svampen är laserskuren för att den ska täta kanterna helt och hållet. Den är utformad för allmän rengöring och torkning men är också perfekt för användning i laboratorier.
  • Polyesterskum med hög sorptionsförmåga och Polynit-tygets motståndskraft mot nötning.
  • Autoklaverbar
Specifications
  • Förp.:
    1 sponge/bag, 120 bags/case
  • Färg:
    Ljusgul
  • L×B:
    130×130 mm
  • Tjocklek:
    15 mm