Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
POL U-Plan fluorite objective, 4×, 17 mm
Katalog # ECHLJMAG0046
Leverantör:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Katalog # ECHLJMAG0046
Leverantör:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
POL U-Plan fluorite objective, 4×, 17 mm
Price
11 625,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
  • Förstoring:
  • Beskrivning:
    POL U-Plan fluorite objective
  • Seq:
    05
  • Arbetsavstånd:
    17 mm