Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
[EN]LED LIGHT CUBES FITC EX 470/40 EM 52 1 * 1 Items
Katalog # ECHLCUBE4002
Leverantör:
DISCOVER ECHO
Expandera bilden
[EN]LED LIGHT CUBES FITC EX 470/40 EM 52 1 * 1 Items
Katalog # ECHLCUBE4002
Leverantör:
DISCOVER ECHO
Relaterad information
Dokumentation
Produktlitteratur
ECHO Meet Revolve
Dokumentation