Orders LinkContactUsLinkComponent
Nylon Wire and Cable Ties
Nylon Wire and Cable Ties
Nylon cable ties, width 3,6 mm, Gul, 14 cm
Katalog # BRDY196346
Leverantör:   Brady
Nylon Wire and Cable Ties
Katalog # BRDY196346
Leverantör:  Brady
Nylon Wire and Cable Ties
Nylon Wire and Cable Ties
Nylon cable ties, width 3,6 mm, Gul, 14 cm
Price
115,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Färg:
    Gul
  • Beskrivning:
    Nylon cable ties, width 3,6 mm
  • Längd:
    14 cm
  • Seq:
    04