Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
[EN]HYPPREPXL BDS SI 10UM 50X25MM 1 * 1 Items
Katalog # HYPE40310-059270XL
Leverantör:
Thermo Fisher Scientific
Expandera bilden
[EN]HYPPREPXL BDS SI 10UM 50X25MM 1 * 1 Items
Katalog # HYPE40310-059270XL
Leverantör:
Thermo Fisher Scientific