Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
[EN]HYPPREP BDS SI 5UM 150X4.6MM 1 * 1 Items
Katalog # 555-0411
Leverantör:
Thermo Fisher Scientific
Expandera bilden
[EN]HYPPREP BDS SI 5UM 150X4.6MM 1 * 1 Items
Katalog # 555-0411
Leverantör:
Thermo Fisher Scientific