Orders LinkContactUsLinkComponent
Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Plan fluorite oil; 1,3 NA, 40×, 0,2 mm
Katalog # ECHLJMAG0401
Leverantör:   DISCOVER ECHO
Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Katalog # ECHLJMAG0401
Leverantör:  DISCOVER ECHO
Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Plan fluorite oil; 1,3 NA, 40×, 0,2 mm
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
  • Förstoring:
    40×
  • Beskrivning:
    Plan fluorite oil; 1,3 NA
  • Seq:
    05
  • Arbetsavstånd:
    0,2 mm