Frökontrollpapper, Munktell
39/N, 150×700 mm
Katalog # BINZ213061
Leverantör: Ahlstrom
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Frökontrollpapper används av testinstitut och andra som testar fröers groddningskapacitet och utför hälsotester t.ex. Jacobsen (Copenhagen tank-systemet) på papper samt osmotiska tester.
Specifikationer
- Kvalitet:39/N
- Seq:04
- Storlek:150×700 mm
- Cat. No.:BINZ213061
- Klass:39/N
- Vikt:180 g/m²
- Kapillär stigning:-
- Askinnehåll:-