Orders LinkContactUsLinkComponent
Assistent® Glassware/Beaker Brushes
Assistent® Glassware/Beaker Brushes
Naturborsthår, 60 mm, Trä, 390 mm
Katalog # HECH91120000014
Assistent® Glassware/Beaker Brushes
Katalog # HECH91120000014
Assistent® Glassware/Beaker Brushes
Assistent® Glassware/Beaker Brushes
Naturborsthår, 60 mm, Trä, 390 mm
Price
2 400,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 Items
Product Details & Documents
Glassware/beaker brushes are available with varied handle and bristle materials.
Specifikationer
  • Borstmaterial:
    Naturborsthår
  • Borsthuvud Ø:
    60 mm
  • Handle material:
    Trä
  • Seq:
    02
  • Total längd:
    390 mm