Orders LinkContactUsLinkComponent
Assistent® Glassware/Beaker Brushes
Assistent® Glassware/Beaker Brushes
Naturborsthår, 50 mm, Galvanised wire, 300 mm
Katalog # HECH91120000011
Assistent® Glassware/Beaker Brushes
Katalog # HECH91120000011
Assistent® Glassware/Beaker Brushes
Assistent® Glassware/Beaker Brushes
Naturborsthår, 50 mm, Galvanised wire, 300 mm
Price
3 475,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 50 Items
Product Details & Documents
Glassware/beaker brushes are available with varied handle and bristle materials.
Specifikationer
  • Borstmaterial:
    Naturborsthår
  • Borsthuvud Ø:
    50 mm
  • Handle material:
    Galvanised wire
  • Seq:
    01
  • Total längd:
    300 mm