Gå till Rubrik
Gå till Huvudinnehåll
Gå till Sidfot
Avancerad
Avancerad
SDS
Certifikat
Tillverkardata
0
0,00 kr
Order Entry
Inloggning
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
PH ELECTRODE GENERAL USE 5300 1 * 1 Items
Katalog # HACHCRI5300.99
Leverantör:
Hach
Expandera bilden
PH ELECTRODE GENERAL USE 5300 1 * 1 Items
Katalog # HACHCRI5300.99
Leverantör:
Hach