Orders LinkContactUsLinkComponent
Moppsystem, Edgeless®
Moppsystem, Edgeless®
Edgeless floor mop frame QuickConnect™, polypropylene copolymer frame with stainless steel connector ; compatible with all styles of Edgeless mops and easily attaches to QuickConnect handles. Autoclavable at 121°C for 30 min., 150×180 mm, -, -
Katalog # CONT2646F
Leverantör:   CONTEC
Moppsystem, Edgeless®
Katalog # CONT2646F
Leverantör:  CONTEC
Moppsystem, Edgeless®
Moppsystem, Edgeless®
Edgeless floor mop frame QuickConnect™, polypropylene copolymer frame with stainless steel connector ; compatible with all styles of Edgeless mops and easily attaches to QuickConnect handles. Autoclavable at 121°C for 30 min., 150×180 mm, -, -
Price
2 125,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Lämplig för fukt svabbning i kontrollerade miljöer och tvättrum för effektiv rengörning och återupptagande av överskottsvätska. Lämplig för användning i sterila miljöer. Moppens huvud är konstruerad från fortlöpande rör av 100% polyestervävt material, vävd för att forma slingor som kapslar in vätskan för maximal uppsugning.
  • Mop heads are free from any cellulose contaminants
  • Stainless bucket, downpress wringer and insert maximise wringing pressure and effectiveness
  • All system components and buckets are compatible with gamma, ETO, and autoclave sterilisation
Mop heads are laundered and packaged in a ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10/M2.5) cleanroom.
Beställningsinformation: All mop system components must be ordered separately. Plastic bucket systems include cart, buckets, wringer, and casters. Stainless steel bucket systems include trolley, buckets, wringer, and casters.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    -
  • Beskrivning:
    Edgeless floor mop frame QuickConnect™, polypropylene copolymer frame with stainless steel connector ; compatible with all styles of Edgeless mops and easily attaches to QuickConnect handles. Autoclavable at 121°C for 30 min.
  • Mått:
    150×180 mm
  • Längd:
    -
  • Seq:
    03