Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Planera apokromat; 0,08 NA, 2×, 6,2 mm
Katalog # ECHLJMAG0020
Leverantör:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Katalog # ECHLJMAG0020
Leverantör:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Planera apokromat; 0,08 NA, 2×, 6,2 mm
Price
20 200,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
  • Förstoring:
  • Beskrivning:
    Planera apokromat; 0,08 NA
  • Seq:
    02
  • Arbetsavstånd:
    6,2 mm