Orders LinkContactUsLinkComponent
Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Fluorite ELWD objective, 60×, 1,5 - 2,2 mm
Katalog # 630-3063
Leverantör:   DISCOVER ECHO
Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Katalog # 630-3063
Leverantör:  DISCOVER ECHO
Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Fluorite ELWD objective, 60×, 1,5 - 2,2 mm
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Förstoring:
    60×
  • Beskrivning:
    Fluorite ELWD objective
  • Seq:
    14
  • Arbetsavstånd:
    1,5 - 2,2 mm