Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan achromat LWD fas Ph2; 0,55 NA, 40×, 2,2 mm
Katalog # ECHLJMAG0409
Leverantör:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Katalog # ECHLJMAG0409
Leverantör:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan achromat LWD fas Ph2; 0,55 NA, 40×, 2,2 mm
Price
15 300,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
  • Förstoring:
    40×
  • Beskrivning:
    Plan achromat LWD fas Ph2; 0,55 NA
  • Seq:
    20
  • Arbetsavstånd:
    2,2 mm