Orders LinkContactUsLinkComponent
Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Fluorite objective, 40×, 0,51 mm
Katalog # 630-3061
Leverantör:   DISCOVER ECHO
Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Katalog # 630-3061
Leverantör:  DISCOVER ECHO
Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Fluorite objective, 40×, 0,51 mm
Price
14 825,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
  • Förstoring:
    40×
  • Beskrivning:
    Fluorite objective
  • Seq:
    10
  • Arbetsavstånd:
    0,51 mm