Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Achromat SLWD objective, 20×, 25 mm
Katalog # ECHLJMAG0208
Leverantör:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Katalog # ECHLJMAG0208
Leverantör:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Achromat SLWD objective, 20×, 25 mm
Price
34 800,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Förstoring:
    20×
  • Beskrivning:
    Achromat SLWD objective
  • Seq:
    14
  • Arbetsavstånd:
    25 mm