Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Planakromatfas PhC; 0,25 NA, 10×, 9,8 mm
Katalog # ECHLJMAG0106
Leverantör:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Katalog # ECHLJMAG0106
Leverantör:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Planakromatfas PhC; 0,25 NA, 10×, 9,8 mm
Price
6 325,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Förstoring:
    10×
  • Beskrivning:
    Planakromatfas PhC; 0,25 NA
  • Seq:
    09
  • Arbetsavstånd:
    9,8 mm