Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Planakromatfas Ph1; 0,25 NA, 10×, 10 mm
Katalog # ECHLJMAG0105
Leverantör:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Katalog # ECHLJMAG0105
Leverantör:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Planakromatfas Ph1; 0,25 NA, 10×, 10 mm
Price
4 300,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Förstoring:
    10×
  • Beskrivning:
    Planakromatfas Ph1; 0,25 NA
  • Seq:
    08
  • Arbetsavstånd:
    10 mm