Orders LinkContactUsLinkComponent
Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Fluorite phase objective, 10×, 10 mm
Katalog # 630-3054
Leverantör:   DISCOVER ECHO
Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Katalog # 630-3054
Leverantör:  DISCOVER ECHO
Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Fluorite phase objective, 10×, 10 mm
Price
16 250,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Förstoring:
    10×
  • Beskrivning:
    Fluorite phase objective
  • Seq:
    26
  • Arbetsavstånd:
    10 mm