Orders LinkContactUsLinkComponent
Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Fluorite objective, 10×, 10 mm
Katalog # 630-3053
Leverantör:   DISCOVER ECHO
Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Katalog # 630-3053
Leverantör:  DISCOVER ECHO
Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Fluorite objective, 10×, 10 mm
Price
11 425,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
  • Förstoring:
    10×
  • Beskrivning:
    Fluorite objective
  • Seq:
    25
  • Arbetsavstånd:
    10 mm