Orders LinkContactUsLinkComponent
CapLock™ clips
CapLock™ clip, Röd
Katalog # SIMPT330-75CLR
Leverantör:   Simport Scientific
CapLock™ clips
Katalog # SIMPT330-75CLR
Leverantör:  Simport Scientific
CapLock™ clips
CapLock™ clips
CapLock™ clip, Röd
Price
460,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 Items
Produktdetaljer och dokument
These CapLock™ clips are made of PE. They provide extra security against inadvertent cap openings on critical samples or during incubation above 80 °C.
  • Ideal for shipping samples
  • Suitable for 5 ml tubes with snap cap
Specifikationer
  • Färg:
    Röd
  • Beskrivning:
    CapLock™ clip
  • Seq:
    67