Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Sleeve Protectors
Röd, 400 mm
Katalog # 113-9077
Leverantör:   VWR Collection
VWR® Basic, Sleeve Protectors
Katalog # 113-9077
Leverantör:  VWR Collection
VWR® Basic, Sleeve Protectors
VWR® Basic, Sleeve Protectors
Röd, 400 mm
Price
665,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1.000 Items
Produktdetaljer och dokument
Disposable sleeve protectors made of PE film.
  • Free from natural rubber latex
  • Available in different colours
L×W: 400×200 mm
Thickness: 20 or 40 µm
 : 100 pieces per bag, 10 bags per case.
Specifikationer
  • Färg:
    Röd
  • Längd:
    400 mm
  • Seq:
    05