VWR® Basic, Overalls, with Hood
Blå, XXL
Leverantör: VWR Collection
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
These disposable overalls, with hood, are made of non woven, spunbonded polypropylene (SPP), a lightweight fabric that provides protection in non hazardous, dirty work environments.
- Hood
- Zip closure (one direction)
- Elasticated wrists
- Free from natural rubber latex
Weight: 40 g/m²
Förpackning: 1 piece per bag, 50 bags per case.
Dokument
Specifikationer
- Klädstorlek:XXL
- Färg:Blå
- Cat. No.:113-9024
- Vikt:40 g/m²
- Outfit applikationer:General Purpose|Laboratory
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.