Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Frocks
VWR® Basic, Frocks
Blå, L, 104 cm
Katalog # 113-8998
Leverantör:   VWR Collection
VWR® Basic, Frocks
Katalog # 113-8998
Leverantör:  VWR Collection
VWR® Basic, Frocks
VWR® Basic, Frocks
Blå, L, 104 cm
Price
2 375,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 50 Items
Produktdetaljer och dokument
These disposable frocks are manufactured from a strong, lightweight and breathable, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime and certain dry particulates in non hazardous environments.
  • Press stud fastening
  • Elastic wrists
  • Raglan sleeves
  • Free from natural rubber latex
Weight: 40 g/m²
Förpackning: 1 piece per bag, 50 bags per case.
Specifikationer
  • Klädstorlek:
    L
  • Färg:
    Blå
  • Längd:
    104 cm
  • Stängningsstorlek:
    Med tryckknappar
  • Cat. No.:
    113-8998
  • Kön:
    Unisex
  • Vikt:
    40 g/m²
  • Fickor:
    utan fickor
  • Outfit applikationer:
    General Purpose|Laboratory