Assistent® Pipette Brushes
Pipette brush for 10 ml measuring pipettes, Hog bristle, 100 mm, 12 mm, Wire, 400 mm
Katalog # HECH42589010
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Brushes for cleaning an assortment of pipette types.
- Galvanised wire handle
- Available with natural or nylon bristles
Specifikationer
- Borstmaterial:Hog bristle
- Borsthuvud Ø:12 mm
- Handle material:Wire
- Beskrivning:Pipette brush for 10 ml measuring pipettes
- Seq:03
- Total längd:400 mm
- Borsthuvudets längd:100 mm