Orders LinkContactUsLinkComponent
Ziprasidone ≥98.0%
100 mg
Katalog # TCIAZ0034-100MG
Irriterande
Leverantör:   TCI
Ziprasidone ≥98.0%
Katalog # TCIAZ0034-100MG
Leverantör:  TCI
CAS-nummer:  146939-27-7
Ziprasidone ≥98.0%
100 mg
CAS-nummer:  146939-27-7
Price
860,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  Ziprasidonum, 5-(2-(4-(Benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin-1-yl)ethyl)-6-chloroindolin-2-one
  • CAS-nummer:146939-27-7
  • Formel:C₂₁H₂₁ClN₄OS
  • MDL-nummer:MFCD00866661
  • Molecular Weight:412.94 g/mol
  • Merck Index:14,10171
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    White to Almost white powder to crystal
  • Purity (HPLC):
    min. 98.0 area%
  • Purity (Nonaqueous Titration):
    min. 95.0 %
  • Melting point:
    218.0 to 224.0 deg-C
Specifikationer
  • Förp.:
    100 mg
Specifikationer