Orders LinkContactUsLinkComponent
D (+)-Mannos ≥98.0%
100 g
  TCIAM0045-100G
 :   TCI
D (+)-Mannos ≥98.0%
  TCIAM0045-100G
 :  TCI
 :  3458-28-4
D (+)-Mannos ≥98.0%
D (+)-Mannos ≥98.0%
100 g
 :  3458-28-4
1 100,00 kr
1 * 100 g
 :  (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
  •  :3458-28-4
  •  :C₆H₁₂O₆
  •  :MFCD00064122
  •  :180.16 g/mol
  •  :14,05747
  •  :376 °C (1013 hPa)
  •  :133 °C
  •  :1,539 g/cm³ (20 °C)
  •  :Omgivande
  •  :222-392-4
  • Appearance:
    White to Almost white powder to crystal
  • Purity (HPLC):
    min. 98.0 area%
  • Specific rotation [a]20/D:
    +14.0 to +15.5 deg (C=4, H2O)
  • Solubility in Water:
    almost transparency
  • Förp.:
    100 g