2-Methylindoline
Bottle, 100 g
APOSOR10176-100G
- :6872-06-6
- :C₉H₁₁N
- :MFCD00005706
- :133.19 g/mol
- :228…229 °C
- :–51 °C
- :93 °C
- :Omgivande
- :229-971-0
- Förpackningstyp:Bottle
- Förp.:100 g