Order Entry
Sweden
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

H1 oat medium

H1 oat medium 10×1 L, 10
Katalog # APOSPMO612A-10X1L
Leverantör:   Apollo Scientific
H1 oat medium
Katalog # APOSPMO612A-10X1L
Leverantör:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  
H1 oat medium

H1 oat medium 10×1 L, 10

CAS-nummer:  
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 Items
Product Details & Documents

Contains agar and sucrose. Contains the macro- and micronutrients and supplements required for the symbiotic culture of orchids.

  • Plant tissue culture tested
Specifikationer

Specifikationer

  • Förp.:
    10
  • Beskrivning:
    H1 oat medium 10×1 L

Specifikationer