Mesitylen
Bottle, 500 mL
Katalog # APOSOR1559-500ML
Leverantör: Apollo Scientific
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: 1,3,5-Trimetylbenzen
- CAS-nummer:108-67-8
- Formel:C₉H₁₂
- MDL-nummer:MFCD00008538
- Molecular Weight:120.19 g/mol
- Kokande Pt:163…166 °C
- Smält Pt:–45 °C
- Densitet:0,864 g/cm³ (25 °C)
- Flash Pt:53 °C
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:203-604-4
- FN:2325
- ADR:3,III
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Bottle
- Förp.:500 mL