Orders LinkContactUsLinkComponent
Mesitylen
Mesitylen
Bottle, 2,5 L
Katalog # APOSOR1559-2.5L
Brännbar
Irriterande
Miljö
Leverantör:   Apollo Scientific
Mesitylen
Katalog # APOSOR1559-2.5L
Leverantör:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  108-67-8
Mesitylen
Bottle, 2,5 L
CAS-nummer:  108-67-8
Price
3 050,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonymer:  1,3,5-Trimetylbenzen
  • CAS-nummer:108-67-8
  • Formel:C₉H₁₂
  • MDL-nummer:MFCD00008538
  • Molecular Weight:120.19 g/mol
  • Kokande Pt:163…166 °C
  • Smält Pt:–45 °C
  • Densitet:0,864 g/cm³ (25 °C)
  • Flash Pt:53 °C
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:203-604-4
  • FN:2325
  • ADR:3,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Bottle
  • Förp.:
    2,5 L