Order Entry
Sweden
Orders LinkContactUsLinkComponent
Copper(I) bromide dimethyl sulphide complex 99%

Copper(I) bromide dimethyl sulphide complex 99%

Bottle, 10 g
Katalog # APOSIN1541-10G
Irriterande
Leverantör:   Apollo Scientific
Copper(I) bromide dimethyl sulphide complex 99%
Katalog # APOSIN1541-10G
Leverantör:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  54678-23-8
Copper(I) bromide dimethyl sulphide complex 99%

Bottle, 10 g

CAS-nummer:  54678-23-8
Price
1 800,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 g
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:54678-23-8
  • Formel:C₂H₆BrCuS
  • MDL-nummer:MFCD00043295
  • Molecular Weight:205.58 g/mol
  • Smält Pt:132 °C (dec.)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • FN:3335
  • ADR:9,III
Specifikationer

Specifikationer

  • Förpackningstyp:
    Bottle
  • Förp.:
    10 g

Specifikationer