Order Entry
Sweden
Orders LinkContactUsLinkComponent
Bismuth karbonat basic 99.99%

Bismuth karbonat basic 99.99%

Bottle, 25 g
Katalog # APOSIN1239-25G
Leverantör:   Apollo Scientific
Bismuth karbonat basic 99.99%
Katalog # APOSIN1239-25G
Leverantör:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  5892-10-4
Bismuth karbonat basic 99.99%

Bottle, 25 g

CAS-nummer:  5892-10-4
Price
1 700,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 25 g
Produktdetaljer och dokument
Synonymer:  Bismuth carbonate oxide, Dibismuth carbonate dioxide, Bismuth subcarbonate
  • CAS-nummer:5892-10-4
  • Formel:(BiO)₂CO₃
  • MDL-nummer:MFCD00010877
  • Molecular Weight:509.97 g/mol
  • Densitet:6,86 g/cm³ (25 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:227-567-9
Specifikationer

Specifikationer

  • Förpackningstyp:
    Bottle
  • Förp.:
    25 g

Specifikationer

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.