Orders LinkContactUsLinkComponent
Bismuth karbonat basic 99.99%
Bismuth karbonat basic 99.99%
Bottle
Katalog # APOSIN1239-100G
Leverantör:   Apollo Scientific
Bismuth karbonat basic 99.99%
Katalog # APOSIN1239-100G
Leverantör:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  5892-10-4
Bismuth karbonat basic 99.99%
Bottle
CAS-nummer:  5892-10-4
Price
4 100,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 g
Produktdetaljer och dokument
Synonymer:  Bismuth carbonate oxide, Dibismuth carbonate dioxide, Bismuth subcarbonate
  • CAS-nummer:5892-10-4
  • Formel:(BiO)₂CO₃
  • MDL-nummer:MFCD00010877
  • Molecular Weight:509.97 g/mol
  • Densitet:6,86 g/cm³ (25 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:227-567-9
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Bottle
Specifikationer