Tween® 20 (Polysorbate)
Bottle, 1 L
Leverantör: Apollo Scientific
Gå till:
Product Details & Documents
Non ionic detergent used for cell lysis, nuclei isolationand cell fractionation.
Synonymer: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
- CAS-nummer:9005-64-5
- Formel:C₅₈H₁₁₄O₂₆
- MDL-nummer:MFCD00165986
- Molecular Weight:1227.53 g/mol
- Kokande Pt:>100 °C
- Smält Pt:–14 °C
- Densitet:1,095 g/cm³ (25 °C)
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:500-018-3
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummerSpecifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Bottle
- Förp.:1 L