Orders LinkContactUsLinkComponent
Agar
Agar
Bottle, 5 kg
Katalog # APOSBIM1002-5KG
Irriterande
Leverantör:   Apollo Scientific
Agar
Katalog # APOSBIM1002-5KG
Leverantör:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  9002-18-0
Agar
Bottle, 5 kg
CAS-nummer:  9002-18-0
Price
6 400,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 kg
Product Details & Documents
A purified agar with a high gel strength and clarity for tissue culture and microbiological work. Minimal conc. of 5.0g/L to obtain solid gel.
Synonymer:  Agar Agar
  • CAS-nummer:9002-18-0
  • MDL-nummer:MFCD00081288
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:232-658-1
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Bottle
  • Förp.:
    5 kg