Orders LinkContactUsLinkComponent
Digitonin
Digitonin
Bottle, 500 mg
Katalog # APOSBID3301-500MG
Toxisk
Leverantör:   Apollo Scientific
Digitonin
Katalog # APOSBID3301-500MG
Leverantör:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  11024-24-1
Digitonin
Bottle, 500 mg
CAS-nummer:  11024-24-1
Price
1 125,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 mg
Produktdetaljer och dokument
Non-ionic detergent used to permeabilize cell membranes.
Synonymer:  Digitonin
  • CAS-nummer:11024-24-1
  • Formel:C₅₆H₉₂O₂₉
  • MDL-nummer:MFCD00077729
  • Molecular Weight:1229.312 g/mol
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:234-255-6
  • FN:3462
  • ADR:6.1,III
Dokument
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Bottle
  • Förp.:
    500 mg