Orders LinkContactUsLinkComponent
Glycin ≥99%
Glycin ≥99%
Bottle, 5 kg
Katalog # APOSBIG0709-5KG
Irriterande
Leverantör:   Apollo Scientific
Glycin ≥99%
Katalog # APOSBIG0709-5KG
Leverantör:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  56-40-6
Glycin ≥99%
Bottle, 5 kg
CAS-nummer:  56-40-6
Price
1 975,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Component of tris-glycine-sds running buffers forpolyacrylamide gel electrophoresis.
  • Ph. Eur.
  • Pyrogen free
Synonymer:  Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
  • CAS-nummer:56-40-6
  • Formel:NH₂CH₂COOH
  • MDL-nummer:MFCD00008131
  • Molecular Weight:75.07 g/mol
  • Smält Pt:240…245 °C (dec.)
  • Densitet:1,595 g/cm³ (25 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:200-272-2
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Bottle
  • Förp.:
    5 kg