Orders LinkContactUsLinkComponent
Dapson
Dapson
Bottle, 500 g
Katalog # APOSOR350018-500G
Leverantör:   Apollo Scientific
Dapson
Katalog # APOSOR350018-500G
Leverantör:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  80-08-0
Dapson
Bottle, 500 g
CAS-nummer:  80-08-0
Price
685,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymer:  4,4'-Diaminodifenylsulfon
  • CAS-nummer:80-08-0
  • Formel:C₁₂H₁₂N₂O₂S
  • MDL-nummer:MFCD00007887
  • Molecular Weight:248.31 g/mol
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Bottle
  • Förp.:
    500 g