Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(-)-Aspartic acid
D-(-)-Aspartic acid
Bottle, 250 g
Katalog # APOSBIA0866-250G
Irriterande
Leverantör:   Apollo Scientific
D-(-)-Aspartic acid
Katalog # APOSBIA0866-250G
Leverantör:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  1783-96-6
D-(-)-Aspartic acid
Bottle, 250 g
CAS-nummer:  1783-96-6
Price
395,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 250 g
Product Details & Documents
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals; Materials for peptides.
Synonymer:  D-Aminosuccinic acid, D(-)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, (R)-(-)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, (R)-(-)-Aspartic acid, (R)-()-Aminosuccinic acid, (R)-Aminosuccinic acid, (R)-2-Aminosuccinic acid, D-Asparaginic acid, D-Aspartic acid, H-D-Asp-OH
  • CAS-nummer:1783-96-6
  • Formel:C₄H₇NO₄
  • MDL-nummer:MFCD00063081
  • Molecular Weight:133.1 g/mol
  • Smält Pt:>300 °C
  • Smält Pt:>300 °C
  • Densitet:1,66 g/cm³ (25 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:217-234-6
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Bottle
  • Förp.:
    250 g
Specifikationer