Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
PIPETTE OVATION M 100-1000µL 1 * 1 Items
Katalog # VIST1070-1000
Leverantör:
VISTALAB TECHNOLOGIES
Expandera bilden
PIPETTE OVATION M 100-1000µL 1 * 1 Items
Katalog # VIST1070-1000
Leverantör:
VISTALAB TECHNOLOGIES